Få mere at vide
4-Ethoxybenzaldehyde, 97+%
Artikelnummer. 11474024
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474024 25 g 25g
11484024 100 g 100g
11494024 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474024 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11987.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10031-82-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
4-Ethoxybenzaldehyd kan bruges som anti-inflammatorisk og prostaglandin E2 suppressor. benzaldehyd-afledte antiinflammatoriske midler kan være nyttige til at reducere erytem i ansigtet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Ethoxybenzaldehyd kan bruges som en anti-inflammatorisk
og prostaglandin E2 suppressor. benzaldehyd-afledte antiinflammatoriske midler kan være nyttige til at reducere erytem i ansigtet.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler. Luftfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-82-0
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00003388
InChI nøgle JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 4-ethoxy, p-ethoxybenzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-ethoxy, homoanisaldehyde, 4-ethyloxy benzaldehyde, unii-gow1h0f49a, fema no. 2413, 4-ethoxy-benzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, p
PubChem CID 24834
IUPAC navn 4-ethoxybenzaldehyd
SMIL CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 13°C to 14°C
Tæthed 1.08
Kogepunkt 253°C to 255°C
Flammepunkt <110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.559
Mængde 25 g
Beilstein 386863
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 150.18
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethoxybenzaldehyde