Få mere at vide
4'-Ethoxyacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11468863
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468863 5 g 5g
11478863 25 g 25g
11488863 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468863 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11031.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1676-63-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
4'-ethoxyacetophenon anvendes til fremstilling af 4-(4-ethoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4 -Ethoxyacetophenon bruges til at fremstille 4-(4-ethoxy-phenyl)-
thiazol-′2-ylamin.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, vand (791,1 mg/L).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1676-63-7
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00009095
InChI nøgle YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone
PubChem CID 72872
IUPAC navn 1-(4-ethoxyphenyl)ethanon
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Ethoxyacetophenone
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Kogepunkt 145°C to 146°C (13 mmHg)
Flammepunkt 134°C (273°F)
Mængde 5 g
Beilstein 636783
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,water(791.1mg/L).
Formel vægt 164.2
Procent renhed 98%