Få mere at vide
4'-ethoxyacetanilid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493504
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493504 500 g 500g
11483504 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493504 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11200.36
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-44-2
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.219
MDL nummer MFCD00009094
InChI nøgle CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
PubChem CID 4754
ChEBI CHEBI:8050
IUPAC navn N-(4-ethoxyphenyl)acetamid
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Ethoxyacetanilide
Smeltepunkt 134 °C til 136 °C
Mængde 500 g
Beilstein 1869238
Merck Index 14,7204
Formel vægt 179.22
Procent renhed 97%