Få mere at vide
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15406797
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406797 1 g 1g
15438695 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33903.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1206593-28-3
Molekylær formel C11H11F3O3
Molekylvægt (g/mol) 248.201
MDL nummer MFCD13196586
InChI nøgle WRQKZAJHRRGAJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid
PubChem CID 57361409
IUPAC navn 2-[4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
SMIL CCOC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 248.2
Procent renhed 97%