Få mere at vide
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437327 5 g 5g
15427327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34388.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1206593-30-7
Molekylær formel C10H10BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 283.088
MDL nummer MFCD13196582
InChI nøgle GAZKSECNCUGHQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-ethoxy-2-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 55219677
IUPAC navn 4-(bromomethyl)-1-ethoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
SMIL CCOC1=C(C=C(C=C1)CBr)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 283.09
Procent renhed 97%