Få mere at vide
4-ethoxy-3-methoxybenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10634962 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10634962 25 g Plastflaske 25g
10725463 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10634962 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117910250
Kemiske identifikatorer
CAS 120-25-2
MDL nummer MFCD00016614
InChI nøgle BERFDQAMXIBOHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3-anisaldehyde, 4-ethoxy-m-anisaldehyde, benzaldehyde, 4-ethoxy-3-methoxy, ethyl-vanillin, asischem n42243, 4-ethoxy-3-methoxy-benzaldehyde, ethylvanillin?, 4-ethoxyvanillin, vanillin ethyl ether, pubchem2648
PubChem CID 67116
IUPAC navn 4-ethoxy-3-methoxybenzaldehyd
SMIL CCOC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60.0°C to 65.0°C
Farve Gul
Kogepunkt 168.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C10H12O3
Lineær formel C2H5OC6H3(OCH3)CHO
Mængde 25 g
Beilstein 08,256
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver