Få mere at vide
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425567
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15425567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32801.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017779-38-2
Molekylær formel C9H9BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 251.071
MDL nummer MFCD09258691
InChI nøgle SFMOQKHETBGLAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide, 5-bromomethyl-2-ethoxy-1,3-difluorobenzene, 4-ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide, jrd
PubChem CID 46737611
IUPAC navn 5-(bromomethyl)-2-ethoxy-1,3-difluorobenzene
SMIL CCOC1=C(C=C(C=C1F)CBr)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Brydningsindeks 1.5183
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Formel vægt 251.07
Procent renhed 97%