Få mere at vide
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434337
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15434337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31715.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017779-27-9
Molekylær formel C9H7F2NO
Molekylvægt (g/mol) 183.158
MDL nummer MFCD09258687
InChI nøgle QSLWOCXSGQJUSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-3,5-difluorobenzenecarbonitrile, 4-ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile, jrd
PubChem CID 46737607
IUPAC navn 4-ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
SMIL CCOC1=C(C=C(C=C1F)C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
Smeltepunkt 27°C to 29°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 183.15
Procent renhed 97%