Få mere at vide
4-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457357
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15457357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34414.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1206593-29-4
Molekylær formel C9H9FO3
Molekylvægt (g/mol) 184.166
MDL nummer MFCD13196593
InChI nøgle WVXNAAKJFTYOCN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19978989
IUPAC navn 4-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
SMIL CCOC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 184.17
Procent renhed 97%