Få mere at vide
4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. 10621503
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10621503 10 g 10g
10503145 25 g 25g
11326316 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10621503 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB00915EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 57-66-9
Molekylær formel C13H19NO4S
Molekylvægt (g/mol) 285.36
MDL nummer MFCD00038402
InChI nøgle DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
IUPAC navn 4-(dipropylsulfamoyl)benzoic acid
SMIL CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel [CH3(CH2)2]2NSO2C6H4CO2H
Mængde 10 g
Formel vægt 285.36
Procent renhed 97%