Få mere at vide
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid, 97%
Artikelnummer. 10123104 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10123104 1 g Glasflaske 1g
10031224 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10123104 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426530010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 2129-31-9 | C19H15O2P | 306.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2129-31-9
Molekylær formel C19H15O2P
Molekylvægt (g/mol) 306.30
MDL nummer MFCD00407264
InChI nøgle GXMHDTPYKRTARV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diphenylphosphino benzoic acid, benzoic acid, 4-diphenylphosphino, 4-diphenylphosphanyl-benzoic acid, diphenyl p-carboxyphenyl phosphine, 4-diphenylphosphanyl benzoic acid, 4-diphenylphosphanyl-benzoesaeure, acmc-209fit, 4-diphenylphosphino benzoicacid, p-diphenylphosphino benzoic acid, 4-carboxyphenyl diphenylphosphine
PubChem CID 627824
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 157.0°C to 160.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2PC6H4COOH
Mængde 1 g
IUPAC navn 4-diphenylphosphanylbenzoesyre
Formel vægt 306.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.