Få mere at vide
4-Diphenylmethoxypiperidine hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Diphenylmethoxy)piperidine Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)20-17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17-19H,11-14H2;1H |
| Formel vægt | 303.139 |