Få mere at vide
4-Dimethylaminobenzophenon, 98%
Artikelnummer. 11464307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464307 5 g 5g
11474307 25 g 25g
11484307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20389.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 530-44-9 | C15H15NO | 225,291 g/mol
4-(dimethylamino)benzophenon er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(dimethylamino)benzophenon er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-44-9
Molekylær formel C15H15NO
Molekylvægt (g/mol) 225.291
MDL nummer MFCD00008311
InChI nøgle BEUGBYXJXMVRFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzophenone, 4-dimethylaminobenzophenone, p-dimethylaminobenzophenone, p-benzoyl-n,n-dimethylaniline, 4-n,n-dimethylaminobenzophenone, p-dimethylamino benzophenone, 4-dimethylamino phenyl phenyl methanone, 4-benzoyl-n,n-dimethylaniline, methanone, 4-dimethylamino phenyl phenyl, benzophenone, 4-dimethylamino
PubChem CID 10737
IUPAC navn [4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethanon
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminobenzophenone
Smeltepunkt 88°C to 90°C
Mængde 5 g
Merck Index 14,3233
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 225.29
Procent renhed 98%