Få mere at vide
4-Dimethylaminobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 10636302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636302 100 g Plastflaske 100g
10294090 25 g Plastflaske 25g
10095943 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10636302 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115761000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 619-84-1 | C9H11NR.2 | 165,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-84-1
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00002537
InChI nøgle YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-dimethylamino, benzoic acid, p-dimethylamino, p-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-p-aminobenzoic acid, n,n-dimethyl-4-aminobenzoic acid, p-n,n-dimethylamino benzoic acid, p-dimethylamino benzoic acid, unii-d1ma908ev0, 4-n,n-dimethylamino benzoic acid
PubChem CID 12092
IUPAC navn 4-(dimethylamino)benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminobenzoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 238 °C til 242 °C
Farve Beige-hvid til grå-grøn
Tæthed 170g/mL
Flammepunkt 170 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)2NC6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 14, 426
Merck Index 15, 3254
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: Opløselig i HCL- og Koh-opløsninger, opløselig i alkohol, sparsomt opløselig i æter, praktisk talt uopløselig i eddikesyre
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Dimethylaminobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.