Få mere at vide
4-Dimethylaminobenzaldehyde, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10795131 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10795131 25 g 25g
10305850 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10795131 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3600/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 100-10-7
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00003381
InChI nøgle BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC navn 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Smeltepunkt 70°C
Farve Yellow
Kogepunkt 176°C
Emballage Plastic powder jar
Mængde 25 g
Formel vægt 149.19g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /