Få mere at vide
4-Dimethylaminobenzaldehyd, ACS
Artikelnummer. 11334207
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334207 25 g 25g
11344207 100 g 100g
11354207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036684.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149,19 g/mol
4-Dimethylaminobenzaldehyd bruges til at fremstille farverige Schiff-baseaddukter med aminer, pyrroler og indoler. Det bruges ofte i Ehrlich-reaktionen, test for tilstedeværelsen af indoler i en prøve indeholdende alkaloider og bestemmelse af hydrazin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-10-7
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00003381
InChI nøgle BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC navn 4-(dimethylamino)benzaldehyd
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Smeltepunkt 73 °C til 75 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 176 °C til 177 °C (17 mmHg)
Flammepunkt 164 °C (327 °F)
Lugt Stærk
Mængde 25 g
Beilstein 606802
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,3230
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, ether, kloroform, eddikesyre; Uopløselig i vand.
Formel vægt 149.19
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk pulver