Få mere at vide
4-Dimethylaminobenzaldehyd, ACS-reagens
Artikelnummer. 10138230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10138230 25 g Glasflaske 25g
10697031 100 g Glasflaske 100g
10700302 500 g Glasflaske 500g
10627954 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10138230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423630250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-10-7
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00003381
InChI nøgle BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC navn 4-(dimethylamino)benzaldehyd
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Smeltepunkt 73 °C til 75 °C
Farve Hvid til råhvid
Tæthed 5.15
Antændelsesrest 0,1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NC6H4CHO
Mængde 25 g
Beilstein 14, 31
Fieser 01,273; 02,146
Merck Index 15, 3252
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,3 g/L (20 °C) Andre opløseligheder: Opløselig i eddikesyre, Opløselig i alkohol, ether og kloroform
Formel vægt 149.19
Grad ACS-reagens
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminobenzaldehyde