Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Dimethylaminobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 70 °C til 75 °C |
| Farve | Grøn til gul |
| Kogepunkt | 176 °C til 177 °C (17,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 164 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (CH3)2NC6H4CHO |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Dimethylaminobenzaldehyde