Få mere at vide
4-Dimethylaminobenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
4-Dimethylaminobenzaldehyd bruges til at fremstille farverige Schiff-baseaddukter med aminer, pyrroler og indoler. Det bruges ofte i Ehrlich-reaktionen, test for tilstedeværelsen af indoler i en prøve indeholdende alkaloider og bestemmelse af hydrazin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Dimethylaminobenzaldehyd bruges til at fremstille farverige Schiff-baseaddukter med aminer, pyrroler og indoler. Det bruges ofte i Ehrlich-reaktionen, test for tilstedeværelsen af indoler i en prøve indeholdende alkaloider og bestemmelse af hydrazin.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, chloroform, eddikesyre. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Stabil ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Dimethylaminobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 73 °C til 75 °C |
| Kogepunkt | 176 °C til 177 °C (17 mmHg) |
| Flammepunkt | 164 °C (327 °F) |
| Lugt | Stærk |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 606802 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Merck Index | 14,3230 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, ether, kloroform, eddikesyre. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Dimethylaminobenzaldehyde
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminobenzaldehyde