Få mere at vide
4-(Dimethylamino)benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30133542
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133542 50 g
30004438 100 g
30010062 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133542 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46126050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-10-7
Molekylær formel C9 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 149.19
Synonym Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)-, Benzaldehyde, p-(dimethylamino)- (8CI), 4-(Dimethylamino)benzaldehyde, 4-(Dimethylamino)benzenecarbonal, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, 4-Formyl-N,N-dimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-aminobenzaldehyde, N,N-Dimethyl-4-formylaniline, N,N-Dimethyl-p-aminobenzaldehyde, NSC 5517, Named reagents and solutions, Ehrlich's, p-(Dimethylamino)benzaldehyde, p-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-DAB, p-Formyl-N,N-dimethylaniline, p-Formyldimethylaniline
IUPAC navn 4-(dimethylamino)benzaldehyd
SMIL CN(C)c1ccc(C=O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Formel vægt 149.0841