missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Dimethylamino)benzaldehyde, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15858910
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15858910 100 g
15806340 250 g
15816340 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15858910 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8030570100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 100-10-7
Grad Research
Molekylær formel 4-[(CH3)2N]C6H4CHO
Molekylvægt (g/mol) 149.19

Tekniske data

Smeltepunkt 75°C
Tæthed 1.22 g/cm3 at 20.1°C
MDL nummer MFCD00003381
Mængde 100 g
Synonym 4-(Dimethylamino)benzaldehyde, p-Formyldimethylaniline, Ehrlich′s reagent, 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.