Få mere at vide
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, ≥99% (HPLC), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
250g
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Dimethylamino)benzaldehyde |
| Smeltepunkt | 73°C to 75°C |
| Farve | White |
| Kogepunkt | 176°C to 177°C |
| Flammepunkt | 164°C (327.2°F) |
| Antændelsesrest | ≤0.1% (as SO4) |
| Tab ved tørring | 0 to 0.5% |
| Emballage | Glass Bottle |
| Lineær formel | (CH3)2NC6H4CHO |
| Mængde | 250 g |
| Vis mere |