Få mere at vide
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, ≥99% (HPLC), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15635350 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. 15635350
Brand: Honeywell-Fluka 39070250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
for the determination of hydroxyproline,≥99.0% (HPLC)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-10-7
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00003381
InChI nøgle BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC navn 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Smeltepunkt 73°C to 75°C
Farve White
Kogepunkt 176°C to 177°C
Flammepunkt 164°C (327.2°F)
Antændelsesrest ≤0.1% (as SO4)
Tab ved tørring 0 to 0.5%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel (CH3)2NC6H4CHO
Mængde 250 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 606802
Formel vægt 149.19g/mol
Procent renhed ≥99% (HPLC)