Få mere at vide
4-Dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11465627
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465627 1 g 1g
11475627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23598.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 84562-48-1 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
4-dimethylamino-2-methoxybenzaldehyd anvendes til fremstilling af 2,6-dichlor-N'-(4-dimethylamino-2-methoxy-benzyliden)-benzen-1,4-diamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-dimethylamino-2-methoxybenzaldehyd bruges til at fremstille 2,6-dichlor-N′ -(4-dimethylamino-2-methoxy-benzyliden)-benzen-1,4-diamin.
Opløselighed Lidt opløselig
0,32 g/L ved 25 °C.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84562-48-1
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.219
MDL nummer MFCD00151814
InChI nøgle HGDRXADJVGVGBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 291350
IUPAC navn 4-(dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyd
SMIL CN(C)C1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 58°C to 60°C
Mængde 1 g
Beilstein 2719181
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 4-dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-4-dimethylaminobenzaldehyde, 4-dimethylamino-2-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-dimethylamino-2-methoxy, 2-methoxy-4-dimethylamino benzaldehyde, benzaldehyde,4-dimethylamino-2-methoxy, 2-methoxy-4-n,n-dimethylamino benzaldehyde
Opløselighedsinformation Slightly soluble 0.32g/L at 25°C.
Formel vægt 179.22
Procent renhed 98%