Få mere at vide
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10571312
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10571312 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10293222 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10571312 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF03845EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 67751-23-9
Molekylær formel C8H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 173.212
InChI nøgle DFZIBCAWOSFLFR-AATRIKPKSA-N
Synonym 4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, 1,1-dimethoxy-4-dimethylaminobut-3-en-2-one, 1e-4,4-dimethoxy-3-oxobut-1-en-1-yl dimethylamine, 3e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, e-1,1-dimethoxy-4-dimethylaminobut-3-en-2-one, hcvl@nbfryyuffjjafp, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-but-3-en-2, 4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-3-butene-2-one, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-but-3-en-2-one
PubChem CID 5709580
IUPAC navn (E)-4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-on
SMIL CN(C)C=CC(=O)C(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethylamino)-1, 1-dimethoxybut-3-en-2-one
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCH=CHC(O)CH(OCH3)2
Mængde 10 g
Formel vægt 173.21
Procent renhed 97%