Få mere at vide
4-(dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089491
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10089491 1 g 1g
10394912 10 g 10g
10168754 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10089491 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04845DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-33-5
Molekylær formel C8H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 168.20
MDL nummer MFCD00085137
InChI nøgle VDXHJWMLYFVGDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799572
IUPAC navn 4-(dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidin
SMIL COC(OC)C1=CC=NC(C)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-dimethoxymethyl-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4-carboxaldehyde dimethylacetal, 4-dimethoxymethyl-2-methyl-pyrimidine, acmc-20a0b8, dimethoxy 2-methylpyrimidin-4-yl methane, pyrimidine,4-dimethoxymethyl-2-methyl, pyrimidine, 4-dimethoxymethyl-2-methyl
Formel vægt 168.19
Procent renhed 97%