Få mere at vide
4-(Difluoromethoxy)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324056
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324056 250 mg 250mg
11304056 1 g 1g
11314056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19166.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177842-14-7
Molekylær formel C8H9F2NO
Molekylvægt (g/mol) 173.16
MDL nummer MFCD00236231
InChI nøgle UHWPLNHRROQPMB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2063352
IUPAC navn [4-(difluoromethoxy)phenyl]methanamine
SMIL NCC1=CC=C(OC(F)F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Brydningsindeks 1.49
Mængde 250 mg
FN nummer UN2735
Beilstein 4180270
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 4-difluoromethoxy benzylamine, 4-difluoromethoxy phenyl methanamine, 1-4-difluoromethoxy phenyl methanamine, 4-difluoromethoxy benzyl amine, benzenemethanamine, 4-difluoromethoxy, rarechem al bw 0728, 4-difluoromethoxy phenyl methylamine, benzenemethanamine,4-difluoromethoxy, benzenemethanamine, 4-difluoromethoxy-9ci
Formel vægt 173.16
Procent renhed 97%