Få mere at vide
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11395319
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395319 5 g 5g
11385319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20739.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73960-07-3
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD00042252
InChI nøgle ZWCXOJYJJINQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-difluoromethoxy benzaldehyde, 4-difluoromethoxy-benzaldehyde, p-difluoromethoxy benzaldehyde, p-difluoromethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-4-formylbenzene, pubchem7137, acmc-1bb9r, akos bb62
PubChem CID 2736986
IUPAC navn 4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Tæthed 1.302
Kogepunkt 222°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Brydningsindeks 1.504
Mængde 5 g
Beilstein 3049286
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 172.13
Procent renhed 97%