Få mere at vide
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10425912
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10425912 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10425912 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00446DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
CAS 73960-07-3
CAS min % 97.0
Tæthed 1.302g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C8H6F2O2
Lineær formel F2CHOC6H4CHO
MDL nummer MFCD00042252
Mængde 1 g
Synonym 4-difluoromethoxy benzaldehyde, 4-difluoromethoxy-benzaldehyde, p-difluoromethoxy benzaldehyde, p-difluoromethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-4-formylbenzene, pubchem7137, acmc-1bb9r, akos bb62
InChI nøgle ZWCXOJYJJINQGU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)F
IUPAC navn 4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 172.131
PubChem CID 2736986
Formel vægt 172.13
Procent renhed 97%