Få mere at vide
4-(Difluoromethoxy)aniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10683205 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10683205 5 g Glass bottle 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10683205 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399910050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22236-10-8
Molekylær formel C7H7F2NO
Molekylvægt (g/mol) 159.13
MDL nummer MFCD00085005
InChI nøgle NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-difluoromethoxy aniline, 4-difluoromethoxy-phenylamine, p-difluoromethoxyaniline, 4-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 4-difluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 4-difluoromethoxy, 4-difluoromethoxy phenylamine, 4-difluormethoxy anilin, pubchem8467
PubChem CID 737363
IUPAC navn 4-(difluoromethoxy)aniline
SMIL C1=CC(=CC=C1N)OC(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Difluoromethoxy)aniline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2860g/mL
Kogepunkt 231.0°C
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CHF2OC6H4NH2
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.286
Formel vægt 159.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Difluoromethoxy)aniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.