Få mere at vide
4-(difluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404247
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404247 10 g 10g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20349.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 22236-10-8 | C7H7F2NO | 159.136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Difluoromethoxy)aniline
CAS 22236-10-8
Tæthed 1.286
Kogepunkt 231°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Characteristic
Molekylær formel C7H7F2NO
Brydningsindeks 1.5052
MDL nummer MFCD00085005
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2804462
Synonym 4-difluoromethoxy aniline, 4-difluoromethoxy-phenylamine, p-difluoromethoxyaniline, 4-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 4-difluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 4-difluoromethoxy, 4-difluoromethoxy phenylamine, 4-difluormethoxy anilin, pubchem8467
InChI nøgle NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N)OC(F)F
IUPAC navn 4-(difluormethoxy)anilin
Molekylvægt (g/mol) 159.136
PubChem CID 737363
Formel vægt 159.14
Procent renhed 97%