Få mere at vide
4-Diethylaminosalicylaldehyd, 99%
Artikelnummer. 11352557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352557 25 g 25g
11342557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11659.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17754-90-4 | C11H15NO2 | 193,246 g/mol
4-diethylaminosalicylaldehyd anvendes i syntesen af Schiff-base ligand ved monokondensation med diaminomaleonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-diethylaminosalicylaldehyd anvendes i syntesen af Schiff-base ligand ved monokondensation
med diaminomaleonitril.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for luft. Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17754-90-4
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.246
MDL nummer MFCD00003326
InChI nøgle XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino salicylaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxybenzaldehyde, 4-diethylaminosalicylaldehyde, 4-n,n-diethylamino salicylaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy, p-diethylamino salicylaldehyde, unii-ou5nfu4681, 2-hydroxy-4-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylaminosalicylic aldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 87293
IUPAC navn 4-(diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyd
SMIL CCN(CC)C1=CC(=C(C=C1)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Diethylaminosalicylaldehyde
Smeltepunkt 60 °C til 64 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2212234
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 193.25
Procent renhed 99%