Få mere at vide
4-diethylaminobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419423
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419423 100 g 100g
11429423 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419423 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11825.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-21-8 | C11H15NO | 177.247 g/mol
4-diethylaminobenzaldehyd anvendes til fremstilling af 5-(4-diethylamino-benzyliden)-selenazolidin-2,4-dion ved anvendelse af vandig methylamin som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-diethylaminobenzaldehyd anvendes til fremstilling af 5-(4-diethylamino-benzyliden)-selenazolidin-2,4-dion ved anvendelse af vandig methylamin som reagens.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-21-8
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.247
MDL nummer MFCD00003382
InChI nøgle MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino, p-diethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-diethylaniline, 4-diethylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, p-diethylamino, unii-s640xwl10h, p-n,n-diethylaminobenzaldehyde, p-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylamino benzaldehyde
PubChem CID 67114
ChEBI CHEBI:86194
IUPAC navn 4-(diethylamino)benzaldehyd
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Diethylaminobenzaldehyde
Smeltepunkt 39°C to 41°C
Kogepunkt 173°C to 175°C (7 mmHg)
Flammepunkt 165°C (329°F)
Mængde 100 g
Beilstein 511102
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 177.25
Procent renhed 97%