Få mere at vide
4-(Diethylamino)salicylaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11935321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11935321 5 g Glasflaske 5g
11391872 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209480050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 17754-90-4 | C11H15NR.2 | 193,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17754-90-4
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.24
InChI nøgle XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino salicylaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxybenzaldehyde, 4-diethylaminosalicylaldehyde, 4-n,n-diethylamino salicylaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy, p-diethylamino salicylaldehyde, unii-ou5nfu4681, 2-hydroxy-4-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylaminosalicylic aldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 87293
IUPAC navn 4-(diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyd
SMIL CCN(CC)C1=CC(=C(C=C1)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60,0 °C til 64,0 °C
Farve Brun til lilla
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 14, 234
Formel vægt 193.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.