Få mere at vide
4-(diethylamino)benzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13478308 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13478308 500 g Glasflaske 500g
10090900 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13478308 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114005000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-21-8 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-21-8
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.25
MDL nummer MFCD00003382
InChI nøgle MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino, p-diethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-diethylaniline, 4-diethylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, p-diethylamino, unii-s640xwl10h, p-n,n-diethylaminobenzaldehyde, p-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylamino benzaldehyde
PubChem CID 67114
ChEBI CHEBI:86194
IUPAC navn 4-(diethylamino)benzaldehyd
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Navn note 98+%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38.0°C to 41.0°C
Farve Sort til Brun
Kogepunkt 174.0°C (7.0 mmHg)
Flammepunkt 165°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2NC6H4CHO
Mængde 500 g
Beilstein 14,II,25
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 177.25
Procent renhed 98+%
Fysisk form Coarse Crystals, Chunks or Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.