Få mere at vide
4-(diethylamino)benzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10090900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10090900 100 g Glasflaske 100g
13478308 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10090900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114001000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 120-21-8 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-21-8
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.25
MDL nummer MFCD00003382
InChI nøgle MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino, p-diethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-diethylaniline, 4-diethylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, p-diethylamino, unii-s640xwl10h, p-n,n-diethylaminobenzaldehyde, p-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylamino benzaldehyde
PubChem CID 67114
ChEBI CHEBI:86194
IUPAC navn 4-(diethylamino)benzaldehyd
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Navn note 98+%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38.0°C to 41.0°C
Farve Sort til Brun
Kogepunkt 174.0°C (7.0 mmHg)
Flammepunkt 165°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2NC6H4CHO
Mængde 100 g
Beilstein 14,II,25
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 177.25
Procent renhed 98+%
Fysisk form Coarse Crystals, Chunks or Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Diethylamino)benzaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.