Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-(Dicyanomethylen)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran, 96+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 212,0 °C |
| Farve | Rød |
| Flammepunkt | 43 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran