Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-(Dicyanomethylen)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran, 96+%
Artikelnummer. 10186593 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10186593 1 g 1g
10617371 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10186593 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 407070010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51325-91-8 | C19H17N3O | 303.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51325-91-8
Molekylær formel C19H17N3O
Molekylvægt (g/mol) 303.35
MDL nummer MFCD00051341
InChI nøgle YLYPIBBGWLKELC-RMKNXTFCSA-N
Synonym unii-9s1wxc1zgn, dcm dye, dcm1, 9s1wxc1zgn, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylaminostyryl-4h-pyran, 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-4-dimethylamino styryl-4h-pyran, e-2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene propanedinitrile, 2-2-4-dimethylamino styryl-6-methyl-4h-pyran-4-ylidene malononitrile
PubChem CID 688222
IUPAC navn 2-[2-[(E)-2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-6-methylpyran-4-yliden]propandinitril
SMIL CC1=CC(=C(C#N)C#N)C=C(O1)C=CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H-pyran
Navn note 99%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 212.0°C
Farve Rød
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 2841
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,toluene,chloroform
Formel vægt 303.35
Procent renhed 96+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Crystalline Needles or Powder