Få mere at vide
4-(Dibutylamino)benzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11985321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11985321 1 g Glass bottle 1g
11995321 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439770010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 90134-10-4 | C15H23NO | 233.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90134-10-4
Molekylær formel C15H23NO
Molekylvægt (g/mol) 233.36
MDL nummer MFCD00075134
InChI nøgle VNWPLOWYHIDMEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dibutylamino benzaldehyde, 4-dibutylamino-benzaldehyde, 4-dibutylaminobenzaldehyd, 4-dibutylaminobenzoic aldehyde
PubChem CID 605391
IUPAC navn 4-(dibutylamino)benzaldehyde
SMIL CCCCN(CCCC)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Dibutylamino)benzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow to Brown
Kogepunkt 148.0°C (1.0 Torr)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 233.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Dibutylamino)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.