missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Desulfo-4-hydroxy Picosulfate Monosodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulfate (4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulfate) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO5S.Na/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)24-25(21,22)23;/h1-12,18,20H,(H,21,22,23);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 379.049 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?