missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Desulfo-4-hydroxy Picosulfate Monosodium Salt, TRC

Artikelnummer. 17914575
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17914575 500 mg
17991325 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17914575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD297930500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 32500-19-9
Molekylær formel C18 H14 N O5 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 379.36
Synonym 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulphate, Sodium Picosulfate Imp. A (EP), 4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulphate
IUPAC navn sodium;[4-[(4-hydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenyl] sulfate
SMIL [Na+].Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2)c3ccccn3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Sodium Sulfate (4-[(Pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl Sodium Sulfate)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H15NO5S.Na/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)24-25(21,22)23;/h1-12,18,20H,(H,21,22,23);/q;+1/p-1
Formel vægt 379.049
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.