Få mere at vide
4-Desfluoro-2-Fluoro Droperidol, TRC
Artikelnummer. 30009288
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
150 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009288 25 mg
30008281 150 mg
30006344 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009288 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29086525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1026015-45-1
Molekylær formel C22 H22 F N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 379.4274
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[1-[4-(2-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl]-1,3-dihydro-, 1-[1-[4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl]-1,3-dihydro-2H-Benzimidazol-2-one, 4-Desfluoro-2-Fluoro Droperidol
IUPAC navn 3-[1-[4-(2-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
SMIL Fc1ccccc1C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[1-[4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22FN3O2/c23-18-7-2-1-6-17(18)21(27)10-5-13-25-14-11-16(12-15-25)26-20-9-4-3-8-19(20)24-22(26)28/h1-4,6-9,11H,5,10,12-15H2,(H,24,28)
Formel vægt 379.1696