Få mere at vide
4-Desfluoro-2-Fluoro Droperidol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[1-[4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| Mængde | 150 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22FN3O2/c23-18-7-2-1-6-17(18)21(27)10-5-13-25-14-11-16(12-15-25)26-20-9-4-3-8-19(20)24-22(26)28/h1-4,6-9,11H,5,10,12-15H2,(H,24,28) |
| Formel vægt | 379.1696 |