Få mere at vide
4-Deschloro-4-(2-furanylmethyl)amino Furosemide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O6S/c18-27(23,24)16-7-13(17(21)22)14(19-9-11-3-1-5-25-11)8-15(16)20-10-12-4-2-6-26-12/h1-8,19-20H,9-10H2,(H,21,22)(H2,18,23,24) |
| Formel vægt | 391.0838 |
| Procent renhed | >95% |