missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Desacetamido-4-fluoro Andarine, TRC

Artikelnummer. 30133672
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133672 100 mg
30011564 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133672 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD289530100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 401900-41-2
Molekylær formel C17 H14 F4 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 402.3
Synonym Propanamide, 3-(4-fluorophenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-3-(4-Fluorophenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (ACI), ((S)-3-(4-Fluorophenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-(4-nitro-3-trifluoromethylphenyl)propionamide, N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-(2S)-3-(4-fluorophenoxy)-2-hydroxy-2-methylpropanamide, SARM S 1, 4-Desacetamido-4-fluoro Andarine
IUPAC navn (2S)-3-(4-fluorophenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
SMIL C[C@](O)(COc1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Desacetamido-4-fluoro Andarine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14F4N2O5/c1-16(25,9-28-12-5-2-10(18)3-6-12)15(24)22-11-4-7-14(23(26)27)13(8-11)17(19,20)21/h2-8,25H,9H2,1H3,(H,22,24)/t16-/m0/s1
Formel vægt 402.0839
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.