missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Defluoro-2-fluoro Haloperidol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23ClFNO2/c22-17-9-7-16(8-10-17)21(26)11-14-24(15-12-21)13-3-6-20(25)18-4-1-2-5-19(18)23/h1-2,4-5,7-10,26H,3,6,11-15H2 |
| Formel vægt | 375.1401 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?