Få mere at vide
4-cyclohexylbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321827
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321827 50 g 50g
11301827 2 g 2g
11311827 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05086.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20029-52-1 | C13H16O2 | 204.269 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20029-52-1
Molekylær formel C13H16O2
Molekylvægt (g/mol) 204.269
MDL nummer MFCD00039459
InChI nøgle QCIWHVKGVVQHIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-cyclohexyl, 4cyclohexylbenzoic acid, 4-cyclohexylbenzoicacid, p-cyclohexylbenzoic acid, acmc-1cmbu, cyclohexybenzoicacid, 4-carboxyphenyl cyclohexane
PubChem CID 88337
IUPAC navn 4-cyclohexylbenzoesyre
SMIL C1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyclohexylbenzoic acid
Smeltepunkt 194°C to 198°C
Mængde 50 g
Beilstein 1966671
Formel vægt 204.27
Procent renhed 98%