Få mere at vide
4'-Cyclohexylacetophenone, 99%
Artikelnummer. 11465776
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465776 5 g 5g
11475776 25 g 25g
11485776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20838.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18594-05-3 | C14H18O | 202.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18594-05-3
Molekylær formel C14H18O
Molekylvægt (g/mol) 202.30
MDL nummer MFCD00001453
InChI nøgle MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-cyclohexylacetophenone, 1-4-cyclohexylphenyl ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl ethan-1-one, 4-cyclohexylacetophenone, ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl, 1-acetyl-4-cyclohexylbenzene, p-cyclohexylacetophenone, acmc-209ena, 4-cyclohexylace-tophenone, 4'-cyclohexyl actephenone
PubChem CID 87715
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Cyclohexylacetophenone
Smeltepunkt 66°C to 70°C
Kogepunkt 179°C to 181°C (14 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1962365
IUPAC navn 1-(4-cyclohexylphenyl)ethan-1-on
Formel vægt 202.3
Procent renhed 99%