Få mere at vide
(4-Cyclohexyl-phenyl)-(4-isopropyl-phenyl)-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Cyclohexyl-phenyl)-(4-isopropyl-phenyl)-amine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N/c1-16(2)17-8-12-20(13-9-17)22-21-14-10-19(11-15-21)18-6-4-3-5-7-18/h8-16,18,22H,3-7H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 293.2143 |