Få mere at vide
4-Cyanostyrene, 97%, stab. with 0.05% 4-tert-butyl catechol
Artikelnummer. 11495837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495837 25 g 25g
11475837 1 g 1g
11485837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24395.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3435-51-6 | C9H7N | 129.16 g/mol
4-Cyanostyren bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af poly(4-cyanostyren) polymer, som er en makromolekylær enhed med nanoskalaorden og finder en bred vifte af potentielle anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Cyanostyren bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af poly(4-cyanostyren) polymer, som er en makromolekylær enhed med nanoskalaorden og finder en bred vifte af potentielle anvendelser.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med polymeriseringsinitiatorer, polymerisationskatalysatorer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3435-51-6
Molekylær formel C9H7N
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00080445
InChI nøgle SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76967
IUPAC navn 4-ethenylbenzonitril
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanostyrene
Navn note stabilized with 0.05% 4-tert-butyl catechol
Kogepunkt 92°C to 93°C (3 mmHg)
Brydningsindeks 1.5775
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Synonym 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 129.16
Procent renhed 97%