Få mere at vide
4-cyanostyren, 97%, stik. med 0,05% 4-tert-butyl katekol
Artikelnummer. 11475837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475837 1 g 1g
11485837 5 g 5g
11495837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11475837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24395.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.47 DKK
    546.65 DKK / 1g
    Spare 60.82 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3435-51-6 | C9H7N | 129,16 g/mol
4-Cyanostyren bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af poly(4-cyanostyren) polymer, som er en makromolekylær enhed med nanoskalaorden og finder en bred vifte af potentielle anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Cyanostyren bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af poly(4-cyanostyren) polymer, som er en makromolekylær enhed med nanoskalaorden og finder en bred vifte af potentielle anvendelser.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med polymeriseringsinitiatorer, polymerisationskatalysatorer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3435-51-6
Molekylær formel C9H7N
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00080445
InChI nøgle SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76967
IUPAC navn 4-ethenylbenzonitril
SMIL C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Cyanostyrene
Navn note stabiliseret med 0,05% 4-tert-butyl katechol
Kogepunkt 92 °C til 93 °C (3 mmHg)
Brydningsindeks 1.5775
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Synonym 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 129.16
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Cyanostyrene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Cyanostyrene